Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2L1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: BX006]

Fournisseur: Biotium
BNC940006-500 BNC940006-100
BNC940006-500EA 560 EUR InStock
BNC940006-500 BNC940006-100
Anti-BCL2L1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: BX006]
Anticorps
Recognizes a protein of 27 kDa, identified as the Bcl-X protein. This MAb shows no cross-reaction with Bcl-2 or Bax protein. Bcl-X has two isoforms, Bcl-XL (long), a 241 amino acid protein which suppresses cell death. And Bcl-XS (short), a 178 amino acid protein lacking a 63 amino acid domain which functions as a dominant inhibitor of Bcl-2. This MAb reacts with both Bcl-XS and Bcl-XL proteins.

Type: Primary
Antigen: BCL2L1
Clonality: Monoclonal
Clone: BX006
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité