Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DCS-6]

Fournisseur: Biotium

BNUM0007-50EA 395 EUR InStock
BNUM0007-50
Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DCS-6]
Anticorps
Recognizes a protein of 36 kDa, identified as cyclin D1. Cyclin D1, one of the key cell cycle regulators, is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms. This antibody neutralizes the activity of cyclin D1 in vivo. About 60% of mantle cell lymphomas (MCL) contain a t(11; 14)(q13; q32) translocation resulting in over-expression of cyclin D1. This antibody is useful in identifying mantle cell lymphomas (cyclin D1 positive) from CLL/SLL and follicular lymphomas (cyclin D1 negative). About 40% of breast carcinomas are positive for Cyclin D1. Occasionally, hairy cell leukemia and plasma cell myeloma weakly express Cyclin D1.

Type: Primary
Antigen: CCND1
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS-6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité