Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: M2-9E3]

Fournisseur: Biotium

BNUM0010-50EA 395 EUR InStock
BNUM0010-50
Anti-MLANA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: M2-9E3]
Anticorps
This antibody recognizes a protein doublet of 20-22 kDa, identified as MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A. MART-1 is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum. This MAb labels melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation. It is also a useful positive-marker for angiomyolipomas. It does not stain tumor cells of epithelial, lymphoid, glial, or mesenchymal origin.

Type: Primary
Antigen: MLANA
Clonality: Monoclonal
Clone: M2-9E3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité