Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: T311]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0012-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0012-50
Anti-TYR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: T311]
Anticorps
Recognizes a cluster of proteins between 70-80 kDa, identified as tyrosinase. Occasionally a minor band at 55 kDa is also detected. This MAb shows no cross-reaction with MAGE-1 and tyrosinase-related protein 1, TRP-1/gp75. Tyrosinase is a copper-containing metalloglycoprotein that catalyzes several steps in the melanin pigment biosynthetic pathway; the hydroxylation of tyrosine to L-3,4-dihydroxy-phenylalanine (dopa), and the subsequent oxidation of dopa to dopaquinone. Mutations of the tyrosinase gene occur in various forms of albinism. Tyrosinase is one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients. Staining of melanomas with this MAb shows tyrosinase in melanotic as well as amelanotic variants. This MAb is a useful marker for melanocytes and melanomas.

Type: Primary
Antigen: TYR
Clonality: Monoclonal
Clone: T311
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité