Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DF-T1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0027-50EA 395 EUR InStock
BNUM0027-50
Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DF-T1]
Anticorps
This antibody recognizes a cell surface glycoprotein of 95/115/135 kDa (depending upon the extent of glycosylation), identified as CD43 [Workshop IV]. Epitope of MAb Bra7G is clearly different from that of MAb DF-T1, called b as opposed to a for DF-T1. 70-90% of T-cell lymphomas and from 22-37% of B-cell lymphomas express CD43. No reactivity has been observed with reactive B-cells. So a B-lineage population that co-expresses CD43 is highly likely to be a malignant lymphoma, especially a low-grade lymphoma, rather than a reactive B-cell population. When CD43 antibody is used in combination with anti-CD20, effective immunophenotyping of the lymphomas in formalin-fixed tissues can be obtained. Co-staining of a lymphoid infiltrate with anti-CD20 and anti-CD43 argues against a reactive process and favors a diagnosis of lymphoma.

Type: Primary
Antigen: SPN
Clonality: Monoclonal
Clone: DF-T1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité