Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: ICO-115]

Fournisseur: Biotium
BNUB0039-500 BNUB0039-100
BNUB0039-500EA 511 EUR InStock
BNUB0039-500 BNUB0039-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: ICO-115]
Anticorps
This antibody recognizes a carbohydrate epitope on a single chain, transmembrane, heavily glycosylated protein of 90-120 kDa, which is identified as CD34 (VI international workshop on human differentiation antigens). Its expression is a hallmark for identifying pluripotent hematopoietic stem or progenitor cells. Its expression is gradually lost as lineage committed progenitors differentiate. CD34 is a marker of choice for staining blasts in acute myeloid leukemia. In addition, it is expressed by soft tissue tumors, such as solitary fibrous tumor and gastrointestinal stromal tumor. CD34 expression is also found in vascular endothelium. Additionally, proliferating endothelial cells overexpress this molecule than the non-proliferating endothelial cells. Anti-CD34 labels > 85% of angiosarcoma and Kaposi's sarcoma, but shows low specificity.

Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: ICO-115
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité