L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CR1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: E11]
Fournisseur: Biotium
BNC470040-500 BNC470040-100
BNC470040-500EA 560 EUR InStock
BNC470040-500 BNC470040-100
Anti-CR1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: E11]
Anticorps
Recognizes a protein of 210-220 kDa, which is identified as the complement receptor 1 (CR1)/CD35. This MAb is specific for a site in CR1 that is distal from the C3b-binding site, so that it is unable to block CR1 activity. This MAb is highly specific to CR1 and shows no cross-reaction with CR2. The primary function of CR1 is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules. The Knops blood group system is a system of antigens located on this protein. Follicular dendritic cells (FDC) areMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité