Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C-04]

Fournisseur: Biotium

BNUM0041-50EA 395 EUR InStock
BNUM0041-50
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C-04]
Anticorps
This MAb reacts with a wide variety of simple epithelia. It does not react with stratified squamous epithelia. It reacts with epithelial tumors of the gastrointestinal tract, lung, breast, pancreas, ovary, and thyroid. Cytokeratin 18, which belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with cytokeratin 8. It was reported that tissues from gastrointestinal tract are positive for both cytokeratin 8 and 18 but do not contain cytokeratin 14. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for cytokeratin 18.

Type: Primary
Antigen: KRT18
Clonality: Monoclonal
Clone: C-04
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cat, Cow, Dog, Ferret, Goat, Hamster, Horse, Human, Marmoset, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité