Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-2-10]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA2490050EA 470.8 EUR InStock
ENZOBMLSA2490050 ALEXBML-SA249-0050
Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-2-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PARP1
Clonality: Monoclonal
Clone: C-2-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité