Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C31.3]

Fournisseur: Biotium
BNC470049-500 BNC470049-100
BNC470049-500EA 560 EUR InStock
BNC470049-500 BNC470049-100
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C31.3]
Anticorps
CD31 (PECAM-1) is a transmembrane glycoprotein member of the immunoglobulin supergene family of adhesion molecules. CD31 is expressed by stem cells of the hematopoietic system and is primarily used to identify and concentrate these cells for experimental studies as well as for bone marrow transplantation. Anti-CD31 has shown to be highly specific and sensitive for vascular endothelial cells. Staining of nonvascular tumors (excluding hematopoietic neoplasms) is rare. CD31 MAb reacts with normal, benign, and malignant endothelial cells which make up blood vessel lining. The level of CD31 expression can help to determine the degree of tumor angiogenesis, and a high level of CD31 expression may imply a rapidly growing tumor and potentially a predictor of tumor recurrence.

Type: Primary
Antigen: PECAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: C31.3
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité