Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST6GAL1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LN-1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0055-50EA 395 EUR InStock
BNUM0055-50
Anti-ST6GAL1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LN-1]
Anticorps
Recognizes a neuraminidase-sensitive sialoprotein (CDw75), present on cell membrane and cytoplasm of germinal center B-cells and derived lymphomas. This MAb reacts with RBC precursors of bone marrow, ductal and ciliated epithelial cells of kidney, breast, prostate, pancreas, lung, and with glioblastomas, astrocytomas, and Reed Sternberg cells in lymphocyte predominant Hodgkin's disease. It is shown to be a helpful antibody for ascribing a B-cell phenotype in known lymphoid tissues.

Type: Primary
Antigen: ST6GAL1
Clonality: Monoclonal
Clone: LN-1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité