Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: 2755-8]

Fournisseur: Biotium
BNC470091-500 BNC470091-100
BNC470091-500EA 560 EUR InStock
BNC470091-500 BNC470091-100
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: 2755-8]
Anticorps
Fibronectin is an extracellular matrix glycoprotein present on most cell surfaces, in extracellular fluids and in plasma. A high molecular weight heterodimeric protein, it was originally discovered as a protein missing from the surfaces of virus-transformed cells, and it has been shown to be involved in various functions including cell adhesion, cell motility and wound healing. Alternative splicing and glycosylation give rise to several different forms of Fibronectin, some of which exhibit restricted tissue distribution or association with malignancies. It has been shown that Myofibroblasts phenotype formation correlates with the occurrence of glycosylated Fibronectin and Fibronectin splice variants in Dupuytren's disease.

Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2755-8
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité