L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PGF Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: PLGF94]
Fournisseur: Biotium
BNC400094-500 BNC400094-100
BNC400094-500EA 560 EUR InStock
BNC400094-500 BNC400094-100
Anti-PGF Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: PLGF94]
Anticorps
The onset of angiogenesis is believed to be an early event in tumorigenesis and may facilitate tumor progression and metastasis. Several growth factors with angiogenic activity have been described. These include Fibroblast Growth Factor (FGF), Platelet Derived Growth Factor (PDGF), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Placenta Growth Factor (PLGF). Placenta growth factor (PLGF) is a secreted protein primarily produced by placental trophoblasts but also expressed in other endothelial cells and tumors. There are three isoforms, PLGF-1, PLGF-2, and PLGF-3. PLGF-2 is expressed up untilMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité