Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nucleolar / Nucleoli Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: NM95]

Fournisseur: Biotium
BNC040095-500 BNC040095-100
BNC040095-500EA 560 EUR InStock
BNC040095-500 BNC040095-100
Anti-Nucleolar / Nucleoli Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: NM95]
Anticorps
This MAb is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells. This monoclonal antibody is part of a new panel of reagents, which recognizes subcellular organelles or compartments of human cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. MAb NM95 recognizes an antigen associated with the nucleoli in human cells. It can be used to stain the nucleoli in cell or tissue preparations and can be used as a marker of the nucleoli in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in the nuclei of cells of normal and malignant cells and may be used to stain the nucleoli of cells in fixed or frozen tissue sections. It can be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations and formalin fixed, paraffin-embedded tissue sections.

Type: Primary
Antigen: Nucleolar / Nucleoli
Clonality: Monoclonal
Clone: NM95
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité