Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPX Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EPO104]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0104-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0104-50
Anti-EPX Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EPO104]
Anticorps
Peripheral blood granulocytes are classified into neutrophils, basophils and eosinophils according to the staining characteristics of their cytoplasmic granules. Granule proteins are released by physiologic and pharmacologic stimuli and play important roles in both normal and pathological host immune responses. Eosinophil major basic protein and eosinophil peroxidase (EPX) are granule proteins specific to the eosinophil. AHE-1 recognizes human EPX, a granule protein specific to eosinophils. It does not cross-react with eosinophil major basic protein, elastase, cathepsin G, esterase N, thrombin, plasmin, kallikrein, lactoferrin, or transferrin. This MAb stains eosinophils only and does not stain other peripheral blood cells, including platelets, neutrophils, monocytes, lymphocytes or red blood cells. Human EPX gene product can form a tetramer of two light chains and two heavy chains. Other peroxidase family members include myeloperoxidase (MPO), lactoperoxidase (LPO), and thyroid peroxidase (TPO).

Type: Primary
Antigen: EPX
Clonality: Monoclonal
Clone: EPO104
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité