Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HNK-1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0136-50EA 395 EUR InStock
BNUM0136-50
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HNK-1]
Anticorps
Anti-CD57 marks a subset of lymphocytes known as natural killer (NK) cells. Follicular center cell lymphomas often contain many NK cells within the neoplastic follicles. Anti-CD57 also stains neuroendocrine cells and their derived tumors, including carcinoid tumor and medulloblastoma. Anti-CD57 can also be useful in separating type B3 thymoma from thymic carcinoma when combined with a panel that includes antibodies against GLUT1, CD5, and CEA.

Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: HNK-1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité