Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTH Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 57]

Fournisseur: Biotium
BNC680139-500 BNC680139-100
BNC680139-500EA 560 EUR InStock
BNC680139-500 BNC680139-100
Anti-ACTH Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: 57]
Anticorps
ACTH (same as Corticotropin) is a 39 amino acid active peptide produced by the anterior pituitary. This MAb is specific to Synacthen (aa1-24 of ACTH); does not react with CLIP (aa17-39 of ACTH). POMC (pro-opiomelanocortin or corticotropin-lipotropin) is a 267 amino acid polypeptide hormone precursor that goes through extensive, tissue-specific posttranslational processing by convertases. POMC is cleaved into ten hormone chains named NPP, ACTH, alpha-MSH (Melanocyte Stimulating Hormone), beta-MSH, gamma-MSH, CLIP (corticotropin-like intermediary peptide), Lipotropin-beta, Lipotropin-gamma, beta-endorphin and Met-enkephalin. ACTH is also produced by cells of immune system (T-cells, B-cells, and macrophages) in response to stimuli associated with stress. Anti-ACTH is a useful marker in classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease. It reacts with ACTH-producing cells (corticotrophs).It also may react with other tumors (e.g. some small cell carcinomas of the lung) causing paraneoplastic syndromes by secreting ACTH.

Type: Primary
Antigen: ACTH
Clonality: Monoclonal
Clone: 57
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité