Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CB-CALLA]

Fournisseur: Biotium

BNUM0146-50EA 395 EUR InStock
BNUM0146-50
Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CB-CALLA]
Anticorps
Recognizes a 100 kDa glycoprotein, identified as CD10, also known as Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA). It is a cell surface enzyme with neutral metalloendopeptidase activity, which inactivates a variety of biologically active peptides. CD10 is expressed on the cells of lymphoblastic, Burkitt's, and follicular germinal center lymphomas, and on cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). It is also expressed on the surface of normal early lymphoid progenitor cells, immature B cells within adult bone marrow and germinal center B cells within lymphoid tissue. CD10 is also present on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, fibroblasts, with especially high expression on the brush border of kidney and gut epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: MME
Clonality: Monoclonal
Clone: CB-CALLA
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité