Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HC1/1]

Fournisseur: Biotium
BNCB0152-500 BNCB0152-100
BNCB0152-500EA 560 EUR InStock
BNCB0152-500 BNCB0152-100
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HC1/1]
Anticorps
CD11c, also known as Integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit) (ITGAX), is a type I transmembrane protein found at high levels on most human dendritic cells, but also on monocytes, macrophages, neutrophils, and some B cells that induces cellular activation and helps trigger neutrophil respiratory burst; expressed in hairy cell leukemias, acute non-lymphocytic leukemias, and some B-cell chronic lymphocytic leukemias.

Type: Primary
Antigen: ITGAX
Clonality: Monoclonal
Clone: HC1/1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité