Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: CVID3/155]

Fournisseur: Biotium

BNC040155-100EA 192 EUR InStock
BNC040155-100 BNC040155-500
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: CVID3/155]
Anticorps
Recognizes a protein of 95 kDa, identified as CD19. CD19 is a transmembrane glycoprotein that contains two extracellular immunoglobulin-like domains. CD19 is present in both benign and malignant B-cells and is considered to be the most reliable surface marker of this lineage over a wide range of maturational stages. In normal lymphoid tissue, CD19 is observed in germinal centers, in mantle zone cells, and in scattered cells of the inter-follicular areas. Anti-CD19 exhibits an overall immunoreactivity pattern similar to those of the antibodies against CD20 and CD22. However, in contrast to CD20, expression of CD19 is continuous throughout B-cell development and through terminal differentiation of B-cells into plasma cells. Anti-CD19 positivity is seen in the vast majority of B-cell neoplasms commonly at a lower intensity than normal B-cell counterparts. Plasma cell neoplasms are nearly always negative, as are T-cell neoplasms.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: CVID3/155
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité