L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CCR5 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 12D1.]
Fournisseur: Biotium
BNCB0156-500 BNCB0156-100
BNCB0156-500EA 560 EUR InStock
BNCB0156-500 BNCB0156-100
Anti-CCR5 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 12D1.]
Anticorps
Reacts with the N-terminal extracellular domain of CD195. The CC chemokine receptor 5 (CCR5) is a member of the CC-chemokine receptor family, and has the characteristic structure of a 7 transmembrane G protein-coupled receptor (GPCR). CCR5 regulates trafficking and effector functions of memory/effector Th1 cells, macrophages, NK cells, and immature dendritic cells. CCR5 and its ligands play an important role in viral pathogenesis. CCR5 represents the co-receptor for macrophage (M) and dual (T cell and M)-tropic immunodeficiency viruses. Together with the CD4 binding receptor, CCR5 plays aMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité