Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 12D1.]

Fournisseur: Biotium

BNUM0156-50EA 395 EUR InStock
BNUM0156-50
Anti-CCR5 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 12D1.]
Anticorps
Reacts with the N-terminal extracellular domain of CD195. The CC chemokine receptor 5 (CCR5) is a member of the CC-chemokine receptor family, and has the characteristic structure of a 7 transmembrane G protein-coupled receptor (GPCR). CCR5 regulates trafficking and effector functions of memory/effector Th1 cells, macrophages, NK cells, and immature dendritic cells. CCR5 and its ligands play an important role in viral pathogenesis. CCR5 represents the co-receptor for macrophage (M) and dual (T cell and M)-tropic immunodeficiency viruses. Together with the CD4 binding receptor, CCR5 plays a critical role in HIV entry into the target cells. Moreover, the CCR5 ligands macrophage inflammatory protein (MIP)-1 alpha, MIP-1 beta and RANTES act as endogenous inhibitors of HIV infection, making both CCR5 and its chemokine ligands attractive therapeutic targets for HIV infection. Recent studies have also highlighted the role of CCR5 in a variety of other human diseases, ranging from infectious and inflammatory diseases to cancer.

Type: Primary
Antigen: CCR5
Clonality: Monoclonal
Clone: 12D1.
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité