L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: B9E9]
Fournisseur: Biotium
BNC940160-500 BNC940160-100
BNC940160-500EA 560 EUR InStock
BNC940160-500 BNC940160-100
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: B9E9]
Anticorps
Recognizes a protein of 33-37 kDa, identified as CD20 (Workshop V; Code CD20.12). B9E9 recognizes extracellular domain of CD20. The epitope is similar to or identical to that recognized by other CD20 antibodies including Leu-16 and B1. This MAb can be used for immunophenotyping of leukemia and malignant cells, B lymphocyte detection in peripheral blood, B cell localization in tissues and B lymphocyte purification by immunosorbent methods. CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B-cells and its expression is restricted to normal and neoplastic B-cells, being absent from all otherMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité