Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 203.6]

Fournisseur: Biotium
BNC940163-500 BNC940163-100
BNC940163-500EA 560 EUR InStock
BNC940163-500 BNC940163-100
Anti-CD27 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 203.6]
Anticorps
Recognizes a protein of a disulfide-linked 120 kDa dimer, identified as CD27 (Workshop VI; Code 6T-028). CD27 is expressed on the majority of peripheral T cells, medullary thymocytes, memory-type B cells, and natural killer cells. It is a transmembrane phosphoglycoprotein that belongs to the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. CD27 binds to its ligand CD70, a member of the TNF family, and induces T-cell co-stimulation and B-cell activation. It also interacts with TRAFs and is involved in activation of NFB and SAPK/JNK and induces apoptosis.

Type: Primary
Antigen: CD27
Clonality: Monoclonal
Clone: 203.6
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité