Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 185-1G2]

Fournisseur: Biotium

BNUM0169-50EA 395 EUR InStock
BNUM0169-50
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 185-1G2]
Anticorps
Recognizes a protein of 80 kDa-90 kDa, identified as CD36 (Workshop IV; Code P-26). Its epitope maps between aa155-183. It is expressed on platelets, monocytes and macrophages, microvascular endothelial cells, erythrocyte precursors, mammary epithelial cells, and some macrophage derived dendritic cells. CD36 acts as a receptor for thrombospondin (TSP), collagen types I, IV and V, P. falciparum malaria-infected erythrocytes, and sickle erythrocytes. It also functions as a scavenger receptor, mediating macrophage uptake of oxidized low-density lipoprotein (LDL) and recognition of apoptotic polymorphonuclear leukocytes (PMN). CD36 plays a role in platelet aggregation, macrophage foam cell development, inflammation, and the tissue ischemia observed in sickle cell disease and cerebral malaria. Note that 1-4% of Japanese and East Asia population lack CD36. This MAb blocks adhesion of P. falciparum parasitized red blood cells to CD36 and strongly inhibits collagen-induced platelet aggregation.

Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: 185-1G2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité