Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 122.2]

Fournisseur: Biotium
BNC400175-500 BNC400175-100
BNC400175-500EA 560 EUR InStock
BNC400175-500 BNC400175-100
Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 122.2]
Anticorps
CD46 acts as a cofactor for complement factor I, a serine protease, which protects autologous cells against complement-mediated injury by cleaving C3b and C4b deposited on host tissue. It may be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. CD46 acts as a co-stimulatory factor for T-cells, which induces the differentiation of CD4 into T-regulatory 1 cells. T-regulatory 1 cells suppress immune responses by secreting interleukin-10, and therefore are thought to prevent autoimmunity. A number of viral and bacterial pathogens seem to exploit this property and directly induce an immunosuppressive phenotype in T-cells by binding to CD46.

Type: Primary
Antigen: CD46
Clonality: Monoclonal
Clone: 122.2
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité