Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: Cris-1]

Fournisseur: Biotium
BNC680176-500 BNC680176-100
BNC680176-500EA 560 EUR InStock
BNC680176-500 BNC680176-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: Cris-1]
Anticorps
Recognizes a 67 kDa transmembrane protein, which is identified as CD5 (HLDA I; WS Code T 29HLDA III; WS Code T 530). The CD5 antigen is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. Anti-CD5 is a pan T-cell marker that also reacts with a range of neoplastic B-cells, e.g. chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL), mantle cell lymphoma, and a subset (~10%) of diffuse large B-cell lymphoma. CD5 aberrant expression is useful in making a diagnosis of mature T-cell neoplasms.

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: Cris-1
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité