Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYOG Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MGN185]

Fournisseur: Biotium

BNCB0185-500EA 530 EUR InStock
BNCB0185-500 BNCB0185-100
Anti-MYOG Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MGN185]
Anticorps
Myogenin is a member of the MyoD family of myogenic basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors that also includes MyoD, Myf-5, and MRF4 (also known as herculinor Myf-6). MyoD family members are expressed exclusively in skeletal muscle and play a key role in activating myogenesis by binding to enhancer sequences of muscle-specific genes. The regulatory domain of MyoD is approximately 70 amino acids in length and includes both a basic DNA binding motif and a bHLH dimerization motif. MyoD family members share about 80% amino acid homology in their bHLH motifs. Anti-myogenin labels the nuclei of myoblasts in developing muscle tissue, and is expressed in tumor cell nuclei of rhabdomyosarcoma and some leiomyosarcomas. Positive nuclear staining may occur in Wilms' tumor.

Type: Primary
Antigen: MYOG
Clonality: Monoclonal
Clone: MGN185
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cat, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité