Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: DF1513]

Fournisseur: Biotium
BNUB0188-500 BNUB0188-100
BNUB0188-500EA 511 EUR InStock
BNUB0188-500 BNUB0188-100
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: DF1513]
Anticorps
This antibody recognizes a ~90-95 kDa protein which is identified as cell surface transferrin receptor (CD71), a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein of 180-190 kDa (Workshop IV). This MAb is highly specific to CD71 and shows no cross-reaction with other related proteins. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. CD71/Transferrin receptor has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.

Type: Primary
Antigen: TFRC
Clonality: Monoclonal
Clone: DF1513
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité