Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYOD1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 5.8A]

Fournisseur: Biotium

BNC400191-100EA 192 EUR InStock
BNC400191-100 BNC400191-500
Anti-MYOD1 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: 5.8A]
Anticorps
Recognizes a phosphor-protein of 45 kDa, identified as MyoD1. The epitope of this MAb maps between amino acid 180-189 in the C-terminal of mouse MyoD1 protein. It does not cross react with myogenin, Myf5, or Myf6. Antibody to MyoD1 labels the nuclei of myoblasts in developing muscle tissues. MyoD1 is not detected in normal adult tissue, but is highly expressed in the tumor cell nuclei of rhabdomyosarcomas. Occasionally nuclear expression of MyoD1 is seen in ectomesenchymoma and a subset of Wilm s tumors. Weak cytoplasmic staining is observed in several non-muscle tissues, including glandular epithelium and also in rhabdomyosarcomas, neuroblastomas, Ewing s sarcomas and alveolar soft part sarcomas.

Type: Primary
Antigen: MYOD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5.8A
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité