L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: F15-42-1]
Fournisseur: Biotium
BNC880194-500 BNC880194-100
BNC880194-500EA 560 EUR InStock
BNC880194-500 BNC880194-100
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: F15-42-1]
Anticorps
CD90 (Thy-1) is an 18-35 kDa GPI-anchored plasma membrane glycoprotein expressed in many cell types, such as in hematopoietic cells and neurons, connective tissues, various fibroblast and stromal cell lines, tumor endothelial cell lines and others. It is involved in T-cell activation, cellular adhesion, proliferation and migration, neurite outgrowth, wound healing, apoptosis, and fibrosis. CD90 participates in multiple signaling cascades and its effects are tissue- and cell type-specific. It often functions as an important regulator of cell-cell and cell-matrix interactions.
Type: Primary
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité