Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CKB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2ba6]

Fournisseur: Biotium

BNUM0196-50EA 395 EUR InStock
BNUM0196-50
Anti-CKB Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 2ba6]
Anticorps
Creatine kinases (CK) are a large family of isoenzymes that regulate levels of ATP in subcellular compartments, where they provide ATP at sites of fluctuating energy demand by the transfer of phosphates between creatine and adenine nucleotides. CKs provide the energy of phosphate hydrolysis necessary to drive the normal function of many cellular systems. In cells, the cytosolic CK enzymes consist of two subunits, which can be either B (brain type) or M (muscle type). There are three different isoenzymes: CKMM, CKBB and CKMB. This MAb recognizes the CKBB isoenzyme and does not react with the B subunit in CKMB. It shows minimal reactivity with other human serum proteins

Type: Primary
Antigen: CKB
Clonality: Monoclonal
Clone: 2ba6
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité