Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C4A Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: C4D204]

Fournisseur: Biotium

BNC880204-500EA 530 EUR InStock
BNC880204-500 BNC880204-100
Anti-C4A Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: C4D204]
Anticorps
This MAb is specific to Complement 4d (C4d) and it reacts with the secreted as well as cell-bound C4d.C4d is a degradation product of the activated complement factor C4b. Complement 4b is typically activated by binding of Abs to specific target molecules. Following activation and degradation of the C4 molecule, thio-ester groups are exposed, which allow transient, covalent binding of the degradation product Complement 4d to endothelial cell surfaces and extracellular matrix components of vascular basement membranes near the sites of C4 activation. The presence of C4d in peritubular capillaries is a key indicator for acute humoral (i.e. antibody-mediated) rejection of kidney, heart, pancreas and lung allografts. As an established marker of antibody-mediated acute renal allograft rejection and its proclivity for endothelium, this component can be detected in peritubular capillaries in chronic renal allograft rejection as well as hyperacute rejection, acute vascular rejection, acute cellular rejection, and borderline rejection. It has been shown to be a significant predictor of transplant kidney graft survival. Anti-C4d, combined with anti-C3d, can be utilized as a tool for diagnosis of allograft rejection that may warrant a prompt and aggressive anti-rejection treatment.

Type: Primary
Antigen: C4A
Clonality: Monoclonal
Clone: C4D204
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité