Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C4/206]

Fournisseur: Biotium

BNUM0206-50EA 395 EUR InStock
BNUM0206-50
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C4/206]
Anticorps
Recognizes a protein of 55 kDa, identified as CD4. CD4 is a membrane glycoprotein of T lymphocytes that interacts with major histocompatibility complex class II antigens and is also a receptor for the human immunodeficiency virus. This protein is expressed not only in T lymphocytes, but also in B cells, macrophages, and granulocytes. It is also expressed in specific regions of the brain. The protein functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation, and may function as an important mediator of indirect neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: C4/206
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité