Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: HP/212]

Fournisseur: Biotium

BNC880212-100EA 192 EUR InStock
BNC880212-100 BNC880212-500
Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: HP/212]
Anticorps
The spiral shaped bacteriumHelicobacter pyloriis strongly associated with inflammation of the stomach and is also implicated in the development of gastric malignancy.H. pyloriis known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcinoma and low-grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach.This antibody stains the individual H. pylori bacterium when it presents on the surface of the epithelium or in the cytoplasm of the epithelial cells in biopsy tissue sections from the antrum and body of the stomach.

Type: Primary
Antigen: Helicobacter pylori
Clonality: Monoclonal
Clone: HP/212
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Helicobacter pylori

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité