L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TLR2/221]
Fournisseur: Biotium
BNC940221-500 BNC940221-100
BNC940221-500EA 560 EUR InStock
BNC940221-500 BNC940221-100
Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: TLR2/221]
Anticorps
This MAb reacts with human Toll-like receptor 2 (TLR2). It is a member of the Toll-like receptor (TLR) family, which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. They recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. This gene is expressed most abundantlyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité