Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1014]

Fournisseur: Biotium

BNUM0224-50EA 395 EUR InStock
BNUM0224-50
Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 1014]
Anticorps
Recognizes a protein of 104 kDa-110 kDa, characterized as major vault protein (MVP). Vaults are large ribonucleoprotein particles (RNPs) present in all eukaryotic cells. They have a complex morphology, including several small molecules of RNA, but a single protein species. The MVP accounts for >70% of their mass. Their shape is reminiscent of the nucleopore central plug. Treatment of cells with estradiol increases the amount of MVP in nuclear extract. The hormone-dependent interaction of vaults with ER is prevented in vitro by sodium molybdate. Antibodies to estrogen, progesterone and glucocorticoid receptors are able to co-immunoprecipitate the MVP. MVP is overexpressed in many neoplastic tissues and cell lines. Expression of MVP predicts a poor response to chemotherapy.

Type: Primary
Antigen: MVP
Clonality: Monoclonal
Clone: 1014
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité