Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: MFG-06]
Fournisseur: Biotium
BNC470227-500 BNC470227-100
BNC470227-500EA 560 EUR InStock
BNC470227-500 BNC470227-100
Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: MFG-06]
Anticorps
Recognizes a protein of 40-45 kDa, identified as human milk fat globule membrane protein (HMFG). HMFG is present on normal human breast epithelial cells and cell lines derived from breast carcinomas, as well as to the outer surface of the human milk fat globule. HMFG is considered as a differentiation marker. It is useful as specific breast epithelial marker and can also provide a tool to study the role of the cell surface in normal and neoplastic mammary development.
Type: Primary
Antigen: MFGE8
Clonality: Monoclonal
Clone: MFG-06
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 μL 500 µl BNC470227-500
100 μL 100 µl BNC470227-100
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité