Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MFG-06]

Fournisseur: Biotium

BNUM0227-50EA 395 EUR InStock
BNUM0227-50
Anti-MFGE8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MFG-06]
Anticorps
Recognizes a protein of 40-45 kDa, identified as human milk fat globule membrane protein (HMFG). HMFG is present on normal human breast epithelial cells and cell lines derived from breast carcinomas, as well as to the outer surface of the human milk fat globule. HMFG is considered as a differentiation marker. It is useful as specific breast epithelial marker and can also provide a tool to study the role of the cell surface in normal and neoplastic mammary development.

Type: Primary
Antigen: MFGE8
Clonality: Monoclonal
Clone: MFG-06
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité