Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody (CF770) [clone: TLR4/230]

Fournisseur: Biotium

BNC700230-500EA 530 EUR InStock
BNC700230-500 BNC700230-100
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody (CF770) [clone: TLR4/230]
Anticorps
This MAb reacts with human Toll-like receptor 2 (TLR4). It is a member of the Toll-like receptor (TLR) family, which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. They recognize pathogen-associated molecular patterns that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. This receptor has been implicated in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. Mutations in this gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: TLR4/230
Conjugation: CF770
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Dog, Guinea Pig, Human, Monkey, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité