Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HE-14]

Fournisseur: Biotium

BNUM0235-50EA 395 EUR InStock
BNUM0235-50
Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HE-14]
Anticorps
This antibody recognizes human blood group A (monofucosyl and difucosyl A antigens with chain types 1, 2, 3, 4, 5, 6) and Forssmann antigen. It is also reactive with the immuno-dominant A trisaccharide. Blood group antigen expression in human colon cancer was studied by means of two monoclonal antibodies of broad anti-A (HE-14) and anti-type 3 and type 4 chain-based A and H (HE-10) specificity. These antigens were proved to re-appear in tumors of the distal colon, the HE-10 antibody reacting more frequently (9 out of 12 samples) than HE-14 (5 out of 12 samples) and frequently with supra-nuclear staining of the cytoplasm probably in those places of the Golgi apparatus where carbohydrate antigens are synthesized. This staining pattern is characteristic of HE-10 in normal colonic mucosa as well. With HE-14, staining was often absent in less differentiated tumors, while HE-10 did react in such tumors. In some cases, these two antibodies gave different staining patterns in parallel sections from the same tissue sample, primarily at the cellular level. Three out of 12 cases showed blood group antigen expression in the mucosa of the distal colon adjacent to the tumor only when HE-10 Ab was used.

Type: Primary
Antigen: ABO
Clonality: Monoclonal
Clone: HE-14
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité