Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Progesterone Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 6-5E-3F]

Fournisseur: Biotium

BNUM0236-50EA 395 EUR InStock
BNUM0236-50
Anti-Progesterone Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 6-5E-3F]
Anticorps
This MAb is specific for progesterone. It exhibits minimal cross reactivity with related compounds in ELISA. It reacts with Progesterone-11a-HMS-BSA: 100%; 5-beta-Pregnane-3,20-dione: 48%; 5-alpha-Pregnane-3,20-dione: 26.4%; 17-alpha-Hydroxyprogesterone: 2.5%; 20-alpha-Hydroxyprogesterone: 0.04%. Progesterone is a steroid hormone synthesized from the cholesterol derivative, pregnenolone, in the cortex of the adrenal gland. Progesterone is secreted by the corpus luteum and acts to prepare the endometrium for the implantation of a fertilized egg. During pregnancy, it is secreted by the placenta to prevent spontaneous abortion and to stimulate the development of mammary tissue to produce milk. Thus, progesterone plays a central role in the reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. Luteinized theca cells of normal ovary secrete progesterone. The determination of progesterone concentrations in the body fluids is of great value for endocrinological investigations in women. This MAb may prove useful in identification of ovarian tumors.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: 6-5E-3F
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité