L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: 3H9]
Fournisseur: Biotium
BNUB0242-500 BNUB0242-100
BNUB0242-500EA 511 EUR InStock
BNUB0242-500 BNUB0242-100
Anti-PTH Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: 3H9]
Anticorps
The epitope of this MAb maps in between aa 1-34. PTH is a hormone produced by the parathyroid gland that regulates the concentration of calcium and phosphorus in extracellular fluid. This hormone elevates blood Ca2 levels by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion.It is produced in the parathyroid gland as an 84 amino acid single chain polypeptide. It can also be secreted as N-terminal truncated fragments or C-terminal fragments after intracellular degradation, as in case of hypercalcemia. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH)More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité