Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHBG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SHBG/245]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0245-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0245-50
Anti-SHBG Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: SHBG/245]
Anticorps
Recognizes a protein of 45 kDa, identified as SHBG. It functions as an androgen transport protein, but may also be involved in receptor-mediated processes. Each dimer binds one molecule of steroid. It is specific for 5-alpha-dihydrotestosterone, testosterone, and 17-beta-estradiol. SHBG regulates the plasma metabolic clearance rate of steroid hormones by controlling their plasma concentration. In testis, it is synthesized by the Sertoli cells, secreted into the lumen of the seminiferous tubule and transported to the epididymis.

Type: Primary
Antigen: SHBG
Clonality: Monoclonal
Clone: SHBG/245
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité