Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAGLN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TAGLN/247]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0247-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0247-50
Anti-TAGLN Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TAGLN/247]
Anticorps
This MAb recognizes a 22 kDa protein, identified as Transgelin, also designated SM22-alpha. It may cross-react with SM22-beta. Transgelin is expressed abundantly in smooth muscle cells. The human transgelin gene encodes a 201 amino acid protein that contains nuclear factor-binding motifs known to regulate transcription in smooth muscle. During embryogenesis, transgelin is expressed in smooth, cardiac and skeletal muscle, but is restricted during late fetal development and adulthood to all vascular and visceral smooth muscle cells and low levels of expression in heart. Transgelin is down regulated in several transformed cell lines, indicating that a reduction of transgelin expression may be an early indicator of the onset of transformation. Transgelin also binds Actin, causing Actin fibers to gel within minutes of binding. Binding of transgelin to Actin occurs at a ratio of 1:6 Actin monomers.

Type: Primary
Antigen: TAGLN
Clonality: Monoclonal
Clone: TAGLN/247
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité