Anti-Testosterone Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: 4E1G2]
Fournisseur: Biotium
BNC470250-500 BNC470250-100
BNC470250-500EA 530 EUR InStock
BNC470250-500 BNC470250-100
Anti-Testosterone Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: 4E1G2]
Anticorps
This MAb is highly specific to testosterone. Its affinity constant for testosterone is ~1010M-1. In competitive binding immunoassay, it reacts with testosterone 100%, 11-beta-hydroxy testosterone 3.3%, 17-alpha-methyl testosterone
Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E1G2
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: All species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité