Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Testosterone Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 4E1G2]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0250-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0250-50
Anti-Testosterone Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 4E1G2]
Anticorps
This MAb is highly specific to testosterone. Its affinity constant for testosterone is ~1010M-1. In competitive binding immunoassay, it reacts with testosterone 100%, 11-beta-hydroxy testosterone 3.3%, 17-alpha-methyl testosterone

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E1G2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité