Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT77 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AE-1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0253-50EA 395 EUR InStock
BNUM0253-50
Anti-KRT77 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: AE-1]
Anticorps
This MAb recognizes the 56.5 kDa (CK10); 50 kDa (CK14); 50 kDa (CK15); 48 kDa (CK16); 40 kDa (CK19) keratins of the acidic (Type I or LMW) subfamily. Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights (MW) of 56.5, 55, 51, 50, 50', 48, 46, 45, and 40 kDa. MAb AE3 recognizes the 65-67, 64, 59, 58, 56, and 52 kDa keratins of basic subfamily. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis. AE1/AE3 is a broad spectrum anti pan-keratin antibody cocktail, which differentiates epithelial tumors from non-epithelial tumors e.g. squamous vs. adenocarcinoma of the lung, liver carcinoma, breast cancer, and esophageal cancer.

Type: Primary
Antigen: KRT77
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Cow, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat, Turtle

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité