L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AE-3]
Fournisseur: Biotium
BNCB0257-500 BNCB0257-100
BNCB0257-500EA 560 EUR InStock
BNCB0257-500 BNCB0257-100
Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: AE-3]
Anticorps
This MAb recognizes basic (Type II or HMW) cytokeratins, which include 67 kDa (CK1); 64 kDa (CK3); 59 kDa (CK4); 58 kDa (CK5); 56 kDa (CK6); 52 kDa (CK8). Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights (MW) of 56.5, 55, 51, 50, 50 , 48, 46, 45, and 40 kDa. MAb AE3 recognizes the 65-67, 64, 59, 58, 56, and 52 kDa keratins of basic subfamily. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis. AE1/AE3 is a broad spectrum anti pan-keratinMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité