Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: KLC264]

Fournisseur: Biotium

BNC880264-100EA 192 EUR InStock
BNC880264-100 BNC880264-500
Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: KLC264]
Anticorps
This MAb is specific to kappa light chain of immunoglobulin and shows no cross-reaction with lambda light chain or any of the five heavy chains. In mammals, the two light chains in an antibody are always identical, with only one type of light chain, kappa or lambda. The ratio of Kappa to Lambda is 70:30. However, with the occurrence of multiple myeloma or other B-cell malignancies this ratio is disturbed. Antibody to the kappa light chain is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is malignant.

Type: Primary
Antigen: IGKC
Clonality: Monoclonal
Clone: KLC264
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité